Learn More
Hiperósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hyperoside |
| CAS | 482-36-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H20 O12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hyperin (7CI,8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-O-β-D-galactopyranoside, 3-D-Galactosylquercetin, 3-O-β-D-Galactopyranosyl quercetin, 3-O-β-D-galactopyranosylquercetin, Hyperosid, Hyperoside, NSC 407304, Quercetin 3-O-galactopyranoside, Quercetin 3-O-galactoside, Quercetin 3-O-β-D-galactopyranoside, Quercetin 3-O-β-D-galactoside, Quercetin 3-O-β-galactopyranoside, Quercetin 3-O-β-galactoside, Quercetin 3-galactoside, Quercetin 3-β-D-galactoside, Quercetin 3-β-galactoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 464.38 |
| Mostrar más |