Learn More
Hipericina, TRC
Código de producto. 17983695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983695 2.5 mg 2.50 miligramo
17922045 10 mg 10 miligramos
17904775 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9981902.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-04-9
Fórmula molecular C30 H16 O8
Peso molecular (g/mol) 504.44
Sinónimo Phenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione, 1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethyl-, stereoisomer (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), stereoisomer of 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione (ACI), 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione P-conformer, Cyclo-Werol, Cyclosan, HyBryte, Hyperflav, Hypericin, Hypericum red, NSC 407313, SGX 301
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=3C=4C(O)=CC(O)=C5C(=O)C6=C(O)C=C(C7=C6C(C54)=C(C23)C8=C1C(O)=CC(=C87)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypericin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.0845
Porcentaje de pureza >95%