Learn More
MedChemExpress Hypericin
Código de producto. 16493866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493866 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16493866 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0453
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Hypericin is a naturally occurring substance found in Hypericum. Hypericin is an inhibitor of PKC (protein kinase C), MAO (monoaminoxidase), dopamine-beta-hydroxylase, reverse transcriptase, telomerase and CYP (cytochrome P450). Hypericin shows antitumor, antiviral, antidepressive activities, and can induce apoptosis.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 504.44 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 548-04-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (495.60 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Objetivo Apoptosis∣Influenza Virus∣Antibiotic∣Monoamine Oxidase∣PKC∣Cytochrome P450∣Dopamine β-hydroxylase∣Reverse Transcriptase∣Telomerase