Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 50L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Código de producto. 10657014 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10657014 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 10657014 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SV50076.02
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Utilice este bidón de LLDPE con los sistemas de recipientes de bioprocesamiento 3D y revestimiento del depósito.
Utilice el bidón de LLDPE de fondo plano Thermo Scientific™ HyPerforma™ con los sistemas de recipientes de bioprocesamiento 3D y revestimiento del depósito.
  • Incluye tapa y abrazaderas
  • Disponible en fondo plano, cilíndrico y cónico.
  • El puerto inferior de 10,16 cm (4 pulg) permite una mayor variedad de personalización del puerto inferior del BPC; puede utilizarse en lugar del bidón con puerto de 4,44 cm (1,75 pulg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 l
Descripción Recipiente de soporte externo de fondo plano para bolsas de bioprocesamiento; detalles del puerto: 10,16 y 4,44 cm (4 y 1,75 pulg)
Dimensiones 45 x 53 cm (17,63 x 20,75 in)
Detalle del puerto Dispensación superior
Línea de productos HyPerforma™
Cantidad 50 L