Learn More
Thermo Scientific™ Bidón de LLDPE de fondo plano HyPerforma™, 200 L, recipiente de soporte externo de fondo plano para BPC
Código de producto. 10667014 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10667014 cada uno
1 options
Código de producto. 10667014 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SV50076.04
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Utilice este bidón de LLDPE con los sistemas de recipientes de bioprocesamiento 3D y revestimiento del depósito.
Utilice el bidón de LLDPE de fondo plano Thermo Scientific™ HyPerforma™ con los sistemas de recipientes de bioprocesamiento 3D y revestimiento del depósito.
  • Incluye tapa y abrazaderas
  • Disponible en fondo plano, cilíndrico y cónico.
  • El puerto inferior de 10,16 cm (4 pulg) permite una mayor variedad de personalización del puerto inferior del BPC; puede utilizarse en lugar del bidón con puerto de 4,44 cm (1,75 pulg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 l
Descripción Recipiente de soporte externo de fondo plano para bolsas de bioprocesamiento; detalles del puerto: 10,16 y 4,44 cm (4 y 1,75 pulg)
Dimensiones 59 x 93 cm (23,38 x 36,5 pulg)
Detalle del puerto Dispensación superior, 10,16 y 4,44 cm (4 y 1,75 pulg)
Línea de productos HyPerforma™