Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 50L, 1 port, with clamps
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tambores cónicos de LLDPE Thermo Scientific™ HyPerforma™ están diseñados para usarse con sistemas y revestimientos de depósitos BioProcess Container™.
- Incluye tapa y abrazaderas
- El puerto inferior de 4 pulg. permite una mayor variedad de personalización del puerto inferior del BPC; puede utilizarse en lugar del bidón con puerto de 1,75 pulg.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | LLDPE cónico 4 |
| Material | LLDPE |
| Capacidad (métrico) | 50L |
| Dimensiones | 60 x 58 cm (23,5 x 23 pulg.) |
| Detalle del puerto | Puerto inferior: 10,2 cm (4 in) |
| Cantidad | 50 L |
| Línea de productos | HyPerforma |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos |