Learn More
Thermo Scientific™ Bidón de LLDPE cónico HyPerforma™, 200 l, 1 puerto, con abrazaderas
Forma parte de una familia de depósitos, bidones y accesorios de plástico e incluye una tapa, abrazaderas y un único puerto inferior.
Marca: Thermo Scientific™ SV50517.06
Descripción
- Para su uso como placa de soporte
- Disponible en tamaños de 50, 100 y 200 l
- Compuesto de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
- El puerto inferior de 10,16 cm (4 pulg) permite una mayor personalización del puerto inferior del BPC; puede utilizarse en lugar del bidón con puerto de 4,44 cm (1,75 pulg).
Especificaciones
| 200 l | |
| 60 x 114 cm (23,5 x 44,75 pulg.) | |
| HyPerforma™ |
| Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) | |
| Puerto inferior: 4,5 cm (1,75 in) |