Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 500L Liner - Diameter: 31in. (79cm)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los revestimientos del depósito Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 hasta 500 l están disponibles con o sin drenaje inferior y se suministran estériles para manipular líquidos en aplicaciones de bioproducción.
Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
Características:
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción en una sala limpia ISO 7 en condiciones de buenas prácticas de fabricación actuales estériles.
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso, necesarios con recipientes reutilizables, y reduce los riesgos de contaminación cruzada.
Aplicaciones de los revestimientos de depósito Thermo Scientific:
- Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos.
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Película de plástico |
| Embalaje exterior | Colocado en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes. |
| Embalaje interior de protección | Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7 |
| Para utilizar con (equipo) | Depósitos cilíndricos estándar de la industria |
| Método de esterilización | Irradiada |
| Línea de productos | HyPerforma |
| Film Description | CX3-9. |
| Esterilidad | No estéril |