Learn More
Safety First Aid Gasa hemostática HypaStop
Código de producto. 31759403
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31759403 Universal paquete de 5
1 options
Código de producto. 31759403 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor M6418PK5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Nuestra gasa hemostática HypaStop (también conocida como vendaje) se diferencia de los apósitos habituales de primeros auxilios, ya que está diseñada para detener sangrados importantes rápidamente, fomentando que el proceso de coagulación comience a los pocos minutos de su aplicación.
  • Este pack incluye cinco gasas HypaStop Hemostáticas, cada una envuelta individualmente para asegurar que los primeros auxiliadores tengan acceso inmediato a gasas estériles.
  • ¿Cómo funciona la gasa hemostática HypaStop?
    • La gasa hemostática activa el proceso natural de coagulación del cuerpo mediante una reacción química.
    • Esto se consigue cuando el agente hemostático en la gasa imita un químico necesario para el proceso de coagulación.
    • Este agente es absorbido por el torrente sanguíneo y inicia la coagulación que ocurriría de forma natural, lo que significa que la herida se cerrará más rápido que si la víctima esperara a que su cuerpo creara el químico por sí mismo.
  • ¿Qué agente es el ingrediente activo?
    • La carboximetilcelulosa sódica (Na-CMC) se utiliza en nuestra gasa hemostática HypaStop para acelerar la formación de coágulos aumentando la viscosidad de la sangre y creando un gel viscoso.
    • A diferencia de los apósitos hemostáticos alternativos, no utiliza quitosana, una sustancia fibrosa que se encuentra en los exoesqueletos de crustáceos como gambas, cangrejos y langostas, así como en las paredes celulares de algunos hongos e insectos.
  • Cómo usar la gasa hemostática HypaStop
    • Incluso sin formación oficial en primeros auxilios, la gasa hemostática HypaStop es sencilla de usar.
    • Puede administrarse tanto para cortes superficiales como para heridas más profundas.
    • Para usar la gasa en cortes superficiales, debe sostenerse contra la herida manteniendo la presión, ya sea manualmente o mediante un vendaje.
    • Mientras que para heridas más profundas, puede ser necesario colocar la gasa dentro de la incisión antes de fijarse en su lugar.
  • No se debe usar gasa hemostática para:
    • Las vías respiratorias o el tórax del paciente
    • Los ojos de un paciente
    • Cualquier lesión grave en la cabeza que exponga tejido cerebral
  • Razones para elegir gasas hemostáticas para hemorragias graves por trauma
    • Apoya el proceso natural de coagulación
      • Contiene carboximetil celulosa sódica (CMC), que absorbe el exudado de la herida y forma una masa similar a un gel.
      • Ayuda a apoyar el proceso natural de coagulación del cuerpo formando una barrera física sobre la herida mucho más rápido que la gasa normal.
    • Adecuado para hemorragias externas leves
      • Destinado al control de hemorragias derivadas de heridas menores como cortes, laceraciones, abrasiones y zonas de venopunción.
      • Proporciona cobertura local para ayudar a proteger la zona de la herida.
    • Adecuado para primeros auxilios
      • Diseñado para uso externo y a corto plazo en el cuidado general de heridas.
      • Adecuado para primeros auxilios para el manejo de hemorragias leves.
    • Funciona cuando la presión por sí sola falla
      • La gasa hemostática suele marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando un torniquete no es viable (por ejemplo, ingle, cuello, axila), al potenciar el efecto de la presión directa.
    • Reduce la pérdida de sangre
      • Poder controlar el sangrado más rápido reduce la pérdida general de sangre, aumentando las posibilidades de supervivencia del paciente y disminuyendo el riesgo de complicaciones como el shock hipovolémico.
    • Fácil de usar bajo estrés
      • Diseñado para un uso rápido y sencillo, incluso en situaciones de alta presión por parte de personal no médico (por ejemplo, en kits de trauma civil o kits para detener la hemorragia).
    • Clínicamente probado
      • Los productos de gasa hemostática cuentan con estudios clínicos que muestran tasas de éxito más altas que las gasas tradicionales para controlar la hemorragia.
  • Limitaciones del apósito normal (gasa estándar)
    • Como dependen únicamente de la presión mecánica y la coagulación natural, a menudo es demasiado lento para que haya sangrados mayores.
    • Los apósitos regulares son menos efectivos en heridas profundas o en zonas no compresibles.
    • Pueden empaparse rápidamente, requiriendo cambios frecuentes o material adicional.
    • La gasa estándar no está formulada para el control activo del sangrado, es más adecuada para lesiones leves o apósitos hemostáticos.
  • Conclusión:
    • Para hemorragias traumáticas graves, la gasa hemostática es una herramienta que salva vidas; es esencial en emergencias, en situaciones de campo o en eventos con múltiples víctimas donde tanto el tiempo como la sangre son críticos.
    • Los apósitos normales no son suficientes cuando los segundos importan.
Especificaciones
Material Gasa
Tipo de producto Vendaje de gasa
Esterilidad Estéril
Cantidad 5 Pk.
Tamaño Universal