Learn More
Safety First Aid HypaSoothe Gel para Quemaduras de Emergencia, Medio
Descripción
- El gel es adecuado para su uso en quemaduras de primer y segundo grado.
- Alivia las quemaduras y reduce la probabilidad de cicatrices creando un entorno ideal para la cicatrización.
- Una alta cohesión significa que el gel se elimina fácilmente, incluso después de la absorción de residuos y exudado.
- Suministrado en un paquete de 20 sobres de 6 g.
- Uso: Enfría la quemadura con agua. Seca suavemente la piel alrededor de la herida y aplica el gel. Cubre la herida con un apósito secundario. Precaución: Solo para uso externo. No reutilices el gel que ya haya sido aplicado. No lo uses si el embalaje está roto.
- En caso de una reacción alérgica, suspende el uso y consulta a un profesional sanitario
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Paño |
| Tipo de producto | Apósito para quemaduras |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 50 g |
| Tamaño | Mediano |
| Tipo de empaquetado | Frasco |