Learn More
Hipaforina, TRC
Código de producto. 30395917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395917 1 mg
30391245 0.5 mg
30392492 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9986381MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-58-1
Fórmula molecular C14H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 246.31
Sinónimo 1H-Indole-3-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (αS)- (9CI, ACI), Hypaphorine (6CI), (1-Carboxy-2-indol-3-ylethyl)trimethylammonium hydroxide, inner salt (7CI), 1H-Indole-3-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)- (ZCI), Ammonium, (1-carboxy-2-indol-3-ylethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (8CI), (+)-Hypaphorine, L-Hypaphorine, Glyyunnanenine, Lenticin, Lenticine, Tryptophan betaine, Tryptophan, trimethylbetaine
Nombre IUPAC (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-(trimetilazianil)propanoato
SMILES C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)[O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material Hypaphorine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1368
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.