Learn More
Hipaforina, TRC
Código de producto. 30395917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395917 1 mg
30391245 0.5 mg
30392492 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9986381MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-58-1
Fórmula molecular C14H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 246.31
Sinónimo 1H-Indole-3-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (αS)- (9CI, ACI), Hypaphorine (6CI), (1-Carboxy-2-indol-3-ylethyl)trimethylammonium hydroxide, inner salt (7CI), 1H-Indole-3-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)- (ZCI), Ammonium, (1-carboxy-2-indol-3-ylethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (8CI), (+)-Hypaphorine, L-Hypaphorine, Glyyunnanenine, Lenticin, Lenticine, Tryptophan betaine, Tryptophan, trimethylbetaine
Nombre IUPAC (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-(trimetilazianil)propanoato
SMILES C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypaphorine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1368