Learn More
Safety First Aid Apósito estéril HypaCover, Medium
Descripción
- El apósito cuenta con una venda fuerte y elástica con una almohadilla absorbente antiadherente.
- La venda asegura la almohadilla en su lugar, amortiguando la herida y absorbiendo líquidos y exudado.
- Su material flexible se ajusta al cuerpo, permitiendo un movimiento completo cuando se usa en las articulaciones.
- La compresa sin medicación proporciona protección inicial contra infecciones, lo que la hace ideal para primeros auxilios.
- Ventajas clave
- Ayuda a prevenir infecciones: la compresa estéril y sin medicación protege las heridas de la suciedad y las bacterias.
- Absorbe sangre y líquidos; la compresa absorbente gestiona el exudado para mantener la herida limpia.
- Cómodo y antiadherente - la compresa antiadherente reduce el dolor y la irritación durante la retirada.
- Seguro y fácil de aplicar: el vendaje ajustado permite una aplicación rápida y fiable sin necesidad de cinta extra.
- Flexible y permite el movimiento: el material elástico se adapta a los contornos del cuerpo, permitiendo un movimiento normal.
- Cojines y protecciones: el acolchado de vendas previene lesiones mayores.
- Apósitos de tamaño medio - 12 x 12 cm, ideal para rasguños mayores, abrasiones, cortes moderados o lesiones en las articulaciones.
- Adecuado para botiquines - ayuda a las empresas a cumplir con las recomendaciones de HSE.
- Envuelta individualmente: mantiene la esterilidad hasta su uso.
- Preparado para emergencias: proporciona primeros auxilios inmediatos mientras estabiliza la herida.
- Bajo riesgo de alergias: la compresa sin medicación reduce el riesgo de reacciones cutáneas.
- Tamaños disponibles
- Pequeño
- Mediano
- Grande
- Extragrandes
- ¿Por qué elegir HypaCover?
- Con más de 60 años de experiencia, la gama Hypa ofrece soluciones de primeros auxilios fiables y de alta calidad que van más allá del cumplimiento.
- Diseñados para su comodidad, usabilidad y rendimiento, los productos Hypa ayudan a las organizaciones a mantenerse seguras, eficientes y plenamente cumplidas.
- Los apósitos HypaCover ayudan a controlar el sangrado, proteger las heridas y mantener la limpieza.
- La gama más amplia incluye bastones de algodón, productos para retener apósitos, almohadillas para los ojos y toallitas estériles, lo que los convierte en una parte esencial de cualquier botiquín.
- Usos ideales
- Construcción e entornos industriales
- Fabricación
- Educación y cargos
- Comercio minorista y hostelería
- Entornos sanitarios
- Instalaciones de ocio y centros deportivos
- Centros de transporte y espacios para eventos
- Botiquines de primeros auxilios para el hogar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Gasa |
| Tipo de producto | Vendaje de gasa |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño | Mediano |