Learn More
Safety First Aid Apósito estéril HypaCover, grande
Descrizione
- Fabricado con una venda fuerte y elástica y una compresa absorbente antiadherente, el apósito protege heridas mientras absorbe líquidos.
- Su material flexible se ajusta al cuerpo, permitiendo total libertad de movimiento, incluso en las articulaciones.
- La compresa no medicada proporciona protección inicial contra infecciones como parte del tratamiento de primeros auxilios.
- Ventajas clave
- Protege y absorbe: la compresa estéril y no medicada protege las heridas de bacterias mientras absorbe sangre y líquidos, manteniendo la zona limpia y favoreciendo la curación.
- Cómodo y antiadherente: la compresa no se adhiere a la herida, reduciendo el dolor y la irritación durante la retirada.
- Seguro y fácil de aplicar, viene con una venda ajustada para poder envolverla y asegurarse rápidamente sin cinta extra.
- Flexible y permite el movimiento: el material elástico se adapta a los contornos del cuerpo, permitiéndote moverte con normalidad.
- Coloca y protege: proporciona un amortiguamiento suave sobre la herida, ayudando a prevenir daños mayores.
- Vendaje de gran tamaño: ideal para heridas en zonas más grandes como muslo, brazo superior y torso.
- Kit de primeros auxilios listo: ayuda a tu empresa a cumplir con las recomendaciones de primeros auxilios de HSE.
- Envuelta individualmente: cada apósito permanece estéril hasta que es necesario.
- Lista de emergencia - diseñada para primeros auxilios inmediatos, estabilizando heridas antes de que llegue la ayuda profesional.
- Bajo riesgo de alergias: la compresa no medicada reduce el riesgo de reacciones cutáneas.
- Tamaños disponibles
- Pequeño
- Mediano
- Grande
- Extragrandes
- ¿Por qué elegir HypaCover?
- Con más de 60 años de experiencia, la gama Hypa ofrece productos preparados para el negocio que superan el cumplimiento básico.
- Diseñada para ofrecer una calidad superior, comodidad y facilidad de uso, Hypa ayuda a que tu organización se mantenga segura, eficiente y totalmente cumplida.
- La gama HypaCover controla el sangrado mientras protege la piel circundante y favorece la curación.
- Incluye cotondones, productos de retención de apósitos, almohadillas para los ojos y toallitas estériles, lo que la hace esencial para cualquier botiquín.
- Usos ideales
- Estructura
- Fabricación
- Industria
- Educación
- Oficinas
- Comercio minorista
- Asistencia sanitaria
- Centros de ocio
- Hospitalidad
- Centros de transporte
- Espacios de eventos
- Primeros Auxilios en Domicilio
Specifica
Specifica
| Material | Gasa |
| Tipo de producto | Vendaje de gasa |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño | Grande |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?