Learn More
Safety First Aid Toallitas húmedas sin alcohol HypaCover, estériles
Descripción
- Ventajas clave:
- La limpieza ultra suave y sin alcohol ayuda a mantener la integridad de la piel y favorece una cicatrización más rápida, ideal para pieles sensibles o propensas al eccema.
- Las bolsas selladas individualmente conservan la esterilidad y la humedad, por lo que cada toallita es fresca y eficaz.
- Versátil para múltiples entornos: esencial en hospitales, escuelas, laboratorios, zonas de preparación de alimentos, eventos deportivos, laboratorios y botiquines domésticos.
- Perfecto para viajes y kits de emergencia: ligero, compacto de 10 x 12 cm, esencial para el cuidado en movimiento.
- Casi el doble de grande que muchas otras marcas en el mercado, ofreciendo más cobertura para una limpieza eficaz y a fondo.
- Su mayor tamaño significa que se necesitan menos toallitas para limpiar alrededor de las heridas, reduciendo desperdicios, ahorrando tiempo y ofreciendo mejor valor.
- Casos de uso recomendados:
- Limpieza de heridas de emergencia: jeringuillas, cortes, raspaduras - límpiate antes de vendar.
- Escuelas de deportes de campo: higiene conveniente cuando ocurren accidentes al aire libre.
- Primeros auxilios en el lugar de trabajo: cumple con los estándares normativos y apoya el bienestar del personal.
- Aplicaciones para piel sensible: no hay sensación de quemazón; previene la irritación por alcohol.
- Lo que hay dentro:
- 100 toallitas estériles, sin alcohol, envueltas individualmente.
- Tamaño de la toallita: 10 x 12 cm (desplegado), compacto cuando está sellado.
- Por qué los clientes eligen HypaCover:
- Favorece una curación limpia y sin infecciones, sin dolor por el alcohol.
- Cumple fácilmente con las normativas legales y de seguridad en escuelas y lugares de trabajo.
- Opción económica a granel, excelente relación calidad-precio para uso frecuente.
- El embalaje compacto favorece la portabilidad y la preparación para emergencias.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita limpiadora de piel |
| Color | Blanco |
| Formulario | Toallita |