Learn More
Hipaconitina, TRC
Código de producto. 30008953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008953 25 mg 25 miligramos
30008120 5 mg 5 miligramos
30003873 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99815025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6900-87-4
Fórmula molecular C33 H45 N O10
Peso molecular (g/mol) 615.71
SMILES COC[C@@]12CC[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@](OC(=O)C)([C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7)[C@@H]([C@H](OC)[C@H]13)C4N(C)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypaconitine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21-,22+,23+,24-,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32+,33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.3043