Learn More
Hypaconitine, MedChemExpress
Beschreibung
Hypaconitine, an active and highly toxic constituent derived from Aconitum species, is widely used to treat rheumatism.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Hypaconitine |
| CAS | 6900-87-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H45NO10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (81.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CO[C@@H](CC1)C23[C@@](C[C@@]4(O)[C@@H]5OC(C6=CC=CC=C6)=O)([H])[C@@]5([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]4OC)C7C2N(C)C[C@@]1(COC)[C@@]3([H])[C@H]7OC |
| Peso molecular (g/mol) | 615.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 615.71 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?