Learn More
Safety First Aid Cápsulas de lavado ocular estériles HypaClens
Código de producto. 31759384
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31759384 Estéril paquete de 25
1 options
Código de producto. 31759384 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor E401APK25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Las cápsulas de lavado de ojos lavan suavemente los ojos y proporcionan alivio que repone la humedad a los ojos contaminados con partículas o líquidos. Su solución salina estéril al 0,9% es ideal para la irrigación ocular.
  • Los Pods Estériles de Lavador de Ojos HypaClens ofrecen un lavado de ojos en tamaño compacto y fácilmente portátil.
  • Estas cápsulas de 20 mL son ideales para incluir en botiquines donde botellas de 250 mL o 500 mL serían poco prácticas.
  • Pueden usarse para limpiar el ojo del polvo, la suciedad, pequeños insectos y otros irritantes.
  • Para usos menores y no urgentes, estas cápsulas son la alternativa perfecta a usar una botella más grande, ya que las botellas de lavaojos son de un solo uso y no se pueden volver a sellar.
  • Sin embargo, las cápsulas también son ideales en el lugar de trabajo como un dispositivo portátil de respuesta rápida para responder a la contaminación ocular en la escena de un incidente.
Especificaciones
Tipo de producto Solución de lavado ocular
Cantidad 25 x 20 mL
Esterilidad Estéril