Learn More
Safety First Aid™ Frasco de lavado de ojos estéril HypaClens
Código de producto. 15737848
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15737848 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15737848 Proveedor Safety First Aid™ N.º de proveedor E404
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lavado ocular de emergencia para cualquier entorno laboral.
  • La solución salina estéril al 0,9 % es ideal para lavar los ojos y el lavado general de heridas.
  • Para limpiar los ojos que se han contaminado con partículas o líquidos.
  • Frasco de 500 ml
  • Las directrices de HSE requieren que haya 1 litro de solución para el lavado ocular disponible incluso inmediatamente después de su uso.
Especificaciones
Cantidad 500 ml
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 500 mL