Learn More
Safety First Aid Dispensador de gel de ojos de emergencia HypaClens, 10 cápsulas de 20 mL
Código de producto. 31759396
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31759396 Estéril cada uno
1 options
Código de producto. 31759396 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor E4201
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los Pods Estériles de Limpiador de Ojos HypaClens lavan suavemente el ojo y proporcionan un alivio sensible y que repone la humedad a los ojos contaminados con partículas o líquido.
  • Los Pods Estériles para Lavados Oculares HypaClens contienen un 0,9% de solución salina estéril, ideal para irrigar los ojos y aplicaciones generales de lavado de heridas.
  • La estación puede rellenarse cuando sea necesario.
Especificaciones
Tipo de producto Solución de lavado ocular
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 10 x 20 mL