Learn More
Safety First Aid Dispensador automático de gel para manos HypaClean
Código de producto. 31759422
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Compartments:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Compartments Tamaño de la unidad
31759422 1 cada uno
1 options
Código de producto. 31759422 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor Q2174
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Es compatible con gel hidrodesinfectante líquido, gel de manos, gel hidroalcohólico y hidroalcohólico. Es fácil de colocar en cualquier pared mediante tornillos o cinta adhesiva de doble cara. El cartucho vacío permite llenar el dispensador con cualquier sustancia desinfectante, sin necesidad de bolsas.
  • Es ideal para lugares públicos como negocios, hospitales, restaurantes, estaciones y aeropuertos y, debido a la función automática, impide que las personas toquen el dispensador.
  • Cada salida del dispensador es aproximadamente de 0,5 mL a 0,6 mL si se llena con gel de manos.
  • El retraso entre cada salida de gel para manos es de aproximadamente 3 segundos.
  • Requiere 4 pilas C para que funcione la función automática, estas no están incluidas.
  • El dispensador puede usarse aproximadamente entre 12.000 y 13.000 veces cuando funciona con un juego nuevo de pilas.
  • Incluye dispensador, llave, tornillo y anclajes, cinta adhesiva de doble cara y una hoja de instrucciones.
  • El dispensador se suministra vacío: el gel debe comprarse por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de gel desinfectante de manos
Color Blanco
Admite Gel antiséptico para manos
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Carga superior