Learn More
Safety First Aid Polvo absorbente HypaClean
Código de producto. 31759449
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31759449 500 g cada uno
1 options
Código de producto. 31759449 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor M6796
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El polvo absorbente HypaClean es una herramienta esencial diseñada para limpiar eficazmente derrames de fluidos corporales de todo tipo. El polvo es altamente absorbente: 10 g de polvo absorben 1 L de líquido.
  • El polvo es fácil de aplicar, no requiere preparación previa y se forma instantáneamente en gel al rociarla sobre el líquido, lo que lo hace ideal para una limpieza de emergencia.
  • El polvo absorbente HypaClean está disponible en varios tamaños o en saquetas de un solo uso, ideales para botiquines de primeros auxilios.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 g
Material Carbonato sódico, celulosa
Tipo Absorbente