Learn More
Safety First Aid Recarga de primeros auxilios para viajes y automovilización Hypa
Código de producto. 31759394
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31759394 Estéril cada uno
1 options
Código de producto. 31759394 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor R3003TRM
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Asegúrate de que tu botiquín de primeros auxilios para viajes y conducción esté siempre a la altura con nuestro Paquete de Recarga de Primeros Auxilios para Viajes y Vehículos. Diseñado para cumplir con los estándares BS 8599 1:2019 para kits de viaje y vehículos, este recambio te permite reponer artículos usados sin el coste de reemplazar toda la funda.
  • Perfecta para vehículos personales, flotas de empresa, viajes navideños y viajes por carretera, es la forma inteligente y económica de mantener tu botiquín completamente equipado y listo para cualquier emergencia.
  • Beneficios - ¿Por qué elegir este paquete de recarga?
    • Rentable: evita desperdicios innecesarios reponiendo solo los artículos que has usado, ahorrando tanto dinero como recursos.
    • BS 8599-1:2019 Cumple con las normas británicas para botiquines de primeros auxilios para viajes y automovilidad, ayudándote a mantenerte seguro y cumplidor.
    • Compacto portátil: delgado, ligero y fácil de guardar en la guantera, el maletero o el equipaje para acceder rápidamente cuando sea necesario.
    • Calidad de confianza: fabricada por un destacado especialista en primeros auxilios del Reino Unido, conocido por su fiabilidad, calidad del producto y envío rápido.
    • Siempre preparado - mantén tu botiquín actualizado entre reemplazos importantes para que nunca te pillen desprevenido.
  • Consejos de práctica
    • Inspecciona regularmente y utiliza esta recarga tan pronto como se usen los suministros o estén cerca de caducar.
    • Guarda una lista de contenido dentro de tu kit para que el reabastecimiento sea rápido y sencillo.
    • Reemplaza los artículos caducados, especialmente los apósitos adhesivos y las toallitas limpiadoras, antes de cada viaje.
    • Combina con una funda o bolsa resistente (vendida por separado) para proteger los objetos de la humedad y los daños.
  • ¿Qué hay dentro?
    • Este recambio contiene una selección cuidadosamente seleccionada de productos esenciales de primeros auxilios, cubriendo las lesiones más comunes que puedas sufrir durante los viajes o en la carretera.
    • Todo el contenido está empaquetado higiénicamente para mantener la esterilidad hasta su uso.
  • La recarga de primeros auxilios para viajes y vehículos contiene:
    • 1x Folleto de Guía de Primeros Auxilios
    • Apósito 1x HypaCover Trauma, Medium
    • 1x Vendaje HypaCover estéril, 12 x 12 cm
    • 1x Vendaje triangular HypaBand
    • 1x Vendaje adhesivo HypaCover, 10 x 8 cm
    • 20x yesos HypaPlast Washproof
    • 2x Guantes de nitrilo HypaTouch (par)
    • 1x Pantalla Facial HypaGuard
    • 1x manta de papel aluminio HypaGuard
    • 10x Toallitas HypaClean estériles
    • 2 apósitos HypaSoothe para quemaduras, 10 x 10 cm
    • 1x Cortadores de ropa
  • Ideal para
    • Vehículos en circulación: mantenlo en la guantera, el maletero o debajo del asiento para un acceso rápido en la carretera.
    • Vacaciones de viaje: perfectas para reponer kits familiares, de camping o de excursión.
    • Flotas de vehículos corporativos: mantienen la conformidad en varios vehículos de forma sencilla y rentable.
    • Preparación para emergencias: mantente preparado para incidentes inesperados, incluso en viajes de última hora.
Especificaciones
Tipo de producto Reposición de botiquín de primeros auxilios
Material Plástico
Esterilidad Estéril