Learn More
Clorhidrato de N-óxido de hiosciamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-óxido de hiosciamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hyoscyamine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 200721-88-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Hyoscyamine N-Oxide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), (alphaS)-, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-oxido-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, [1R,3(S),5S]-[partial]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO4.ClH/c1-18(21)13-7-8-14(18)10-15(9-13)22-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;1H/t13-,14+,15+,16-,18?;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[N+]1([O-])[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato de [(1S,5R)-8-metil-8-óxido-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo]; hidrocloruro |
| Mostrar más |