Learn More
Hidrobromuro de N-óxido de hioscina, Mikromol™
Código de producto. 30461990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461990 4 x 25 mg 100 miligramos
30051574 25 mg 25 miligramos
30051467 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461990 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0546.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrobromuro de N-óxido de hioscina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyoscine N-Oxide Hydrobromide
CAS 6106-81-6
Nombres de analitos o componentes Hyoscine N-Oxide Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O5 . Br H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Hyoscine N-Oxide Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Br.C[N+]1([O-])[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Nombre IUPAC (α S)-α -Ácido (hidroximetil)bencenoacético (1α ,2β ,4β ,5α ,7β)-9-metil-3-oxa-9-óxido-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-il éster hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 400.26
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.0681 g/mol