Learn More
Hidrobromuro de N-óxido de hioscina, Mikromol™
Descripción
Hidrobromuro de N-óxido de hioscina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hyoscine N-Oxide Hydrobromide |
| CAS | 6106-81-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Hyoscine N-Oxide Hydrobromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O5 . Br H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Hyoscine N-Oxide Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1 |
| SMILES | Br.C[N+]1([O-])[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (α S)-α -Ácido (hidroximetil)bencenoacético (1α ,2β ,4β ,5α ,7β)-9-metil-3-oxa-9-óxido-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-il éster hidrobromuro |
| Mostrar más |