Learn More
Metonitrato de hioscina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hyoscine Methonitrate |
| CAS | 6106-46-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Hyoscine Methonitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 N O4 . N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Hyoscine Methonitrate, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9,9-dimethyl-, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-, nitrate (1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropanium, 6beta,7beta-epoxy-3alpha-hydroxy-8-methyl-, nitrate, (-)-tropate (8CI), 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9,9-dimethyl-, [7(S)-(1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)]-, nitrate (salt), 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9,9-dimethyl-, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-, nitrate (salt) (9CI), N-Methylscopolammonium nitrate (6CI,7CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Hyoscine methonitrate, Mescomine, Methscopolamine nitrate, Methylscopolamine nitrate, Scopolamine methylnitrate, Skopolate, Skopyl, Viscope |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24NO4.NO3/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;2-1(3)4/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;/q+1;-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4.[O-][N+](=O)[O-] |
| Show More |