Learn More
Trihidrato de hidrobromuro de hioscina, Mikromol™
Código de producto. 18020280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
18020280 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18020280 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0546.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trihidrato de hidrobromuro de hioscina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyoscine Hydrobromide Trihydrate
CAS 6533-68-2
Nombres de analitos o componentes Hyoscine Hydrobromide Trihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O4 . Br H . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Atropine Imp. F (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. A (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. D (EP), Hyoscyamine Imp. D (EP), Hyoscine Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Sulphate Imp. D (EP) as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscine Butylbromide Imp. A (EP) as Hydrobromide Trihydrate, Atropine Imp. F (EP) as Hydrobromide Trihydrate, (alphaS)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester hydrobromide hydrate (1:1:3), (alphaS)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester hydrobromide trihydrate, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid [7(S)-(1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)]-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester hydrobromide trihydrate, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane benzeneacetic acid deriv., (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide trihydrate, Scopolamine hydrobromide trihydrate, Atropine Impurity F as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscine Butylbromide Impurity A as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Sulfate Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity D as Hydrobromide Trihydrate, Hyoscyamine Impurity D, Hyoscyamine Impurity D as Hydrobromide Trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
SMILES O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Nombre IUPAC (α S)-α -Ácido (hidroximetil)bencenoacético (1α ,2β ,4β ,5α ,7β)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-il éster hidrobromuro trihidrato
Peso molecular (g/mol) 438.31
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1049 g/mol