Learn More
Hioscina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30459457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459457 4 x 25 mg -
18021220 25 mg 25 miligramos
17949989 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459457 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0546.0600254AMP
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hioscina EP Impureza C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine)
CAS 535-26-2
Nombres de analitos o componentes (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine), Hyoscine Hydrobromide Imp. C (EP), Hyoscine Imp. C (EP), (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate, Apohyoscine, Hyoscine Hydrobromide Impurity C, Hyoscine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12-,13-,14+,15-,16+
Tipo de solución Neat
SMILES CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1R,2R,4S,5S,7s)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-il 2-fenilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 285.34
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1365 g/mol