Learn More
Hioscina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Impureza C de hioscina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine) |
| CAS | 535-26-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo(3.3.1.02,4)non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate (Apohyoscine), Hyoscine Hydrobromide Imp. C (EP), Hyoscine Imp. C (EP), (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl 2-Phenylprop-2-enoate, Apohyoscine, Hyoscine Hydrobromide Impurity C, Hyoscine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12-,13-,14+,15-,16+ |
| SMILES | CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(=C)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4S,5S,7s)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-il 2-fenilprop-2-enoato |
| Mostrar más |