Learn More
Butilbromuro de hioscina, LoGiCal
Código de producto. 30460708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460708 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460708 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0683.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyoscine Butylbromide
CAS 149-64-4
Nombres de analitos o componentes Hyoscine Butylbromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H30 N O4 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hyoscine Butylbromide, N-Butylscopolammonium bromide, (-)-Scopolamine butylbromide, Amisepan, Buscapine, Buscol, Buscolamin, Buscolysin, Buscolysine, Buscopan, Butylmin, Butylscopolamine bromide, Butylscopolammonium bromide, Donopon, Hyoscine butobromide, Hyoscine butyl bromide, Joscine, Monospan, N-Butylhyoscine bromide, N-Butylhyoscinium bromide, N-Butylscopolamine bromide, N-Butylscopolaminium bromide, Scobro, Scobron, Scobutil, Scobutyl, Scopolamine bromobutylate, Scopolamine butobromide, Scopolamine butyl bromide, Scopolamine-N-butyl bromide, Scopolan, Sparicon, Sporamin, Sporamin (pharmaceutical), Stibron, Tirantil, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-9-Butyl-7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9-methyl-3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide (1:1), 8-Butyl-6beta,7beta-epoxy-3alpha-hydroxy-1alphaH,5alphaH-tropanium bromide (-)-tropate, [7(S)-(1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)]-9-Butyl-7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide, (-)-Tropic acid ester with 8-butyl-6beta,7beta-epoxy-3alpha-hydroxy-1alphaH,5alphaH-tropanium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22+;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1α ,2β ,4β ,5α ,7β)-9-Butil-7-[(2S)-3-hidroxi-1-oxo-2-fenilpropoxi]-9-metil-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonano bromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 440.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1358 g/mol