Learn More
Ácido hiodesoxicólico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468867 100 g 100 g
11444517 5 g 5 g
11458867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20506.22
Solicitar formato a granel o personalizado
It is the main acid constituent of hog bile, and for this reason it was used industrially as precursor for steroid synthesis before total synthesis became practical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el principal componente ácido de la bilis de cerdo y, por esta razón, se utilizó industrialmente como precursor para la síntesis de esteroides antes de que la síntesis total pasara a ser práctica.
Solubilidad
Solubilidad en metanol, turbidez muy leve. Ligeramente soluble en alcohol, acetona y éter, y muy ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-49-8
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.58
Número MDL MFCD00003681
Clave InChI DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Sinónimo hyodeoxycholic acid
PubChem CID 124303820
Nombre IUPAC Ácido (4S)-4-[(3S,5S,6R,8R,9R,10S,13S,14R,17S)-3,6-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyodeoxycholic acid
Punto de fusión 197°C to 199°C
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,4857
Rotación óptica +8° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.59
Porcentaje de pureza 96%