Learn More
Ansell Guantes repelentes de líquidos con resistencia ligera y revestimiento de nitrilo Hynit™ 32-105
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La formulación de nitrilo especial combina flexibilidad con resistencia a la abrasión
- La impregnación hidrófuga repele aceite, grasa y suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes con revestimiento por inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Mostrar más |