Learn More
Himexazol 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312580 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312580 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14270000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hymexazol
CAS 10004-44-1
Nombres de analitos o componentes Hymexazol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H5 N O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC1=CC(=O)NO1
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 99.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 99,032 g/mol