Learn More
Metanoato de himenialdisina, TRC
Código de producto. 30395492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395492 1 mg 1 miligramo
30395060 5 mg 5 miligramos
30402341 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9980001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hymenialdisine Methanoate
Fórmula molecular C11H10BrN5O2 . x(CH4O)
Cantidad 1 mg
Sinónimo (4Z)-4-(2-Amino-1,5-dihydro-5-oxo-4H-imidazol-4-ylidene)-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[2,3-c]azepin-8(1H)-one Methanoate, (Z)-Hymenialdisine Methanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10BrN5O2.CH4O/c12-6-3-5-4(7-10(19)17-11(13)16-7)1-2-14-9(18)8(5)15-6;1-2/h3,15H,1-2H2,(H,14,18)(H3,13,16,17,19);2H,1H3/b7-4-;
SMILES CO.NC1=NC(=O)\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c(Br)cc23)\N1
Peso molecular (g/mol) 356.18