Learn More
Análogo de himenialdisina n.° 1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hymenialdisine Analogue #1 |
| CAS | 693222-51-4 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N5 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N5O2/c16-15-19-11(14(22)20-15)8-5-6-17-13(21)12-10(8)7-3-1-2-4-9(7)18-12/h1-4,18H,5-6H2,(H,17,21)(H3,16,19,20,22)/b11-8+ |
| SMILES | NC1=N\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c4ccccc4c23)\C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | (5E)-5-(2-amino-5-oxo-1H-imidazol-4-ilideno)-2,3,4,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 295.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1069 |