Learn More
Himecromona, Mikromol™
Código de producto. 17903986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903986 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17903986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0294.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Himecromona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hymecromone
CAS 90-33-5
Nombres de analitos o componentes Hymecromone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
Nombre IUPAC 7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 176.17
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,0473 g/mol