Learn More
Himecromona, LoGiCal
Código de producto. 30459910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459910 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459910 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0294.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hymecromone
CAS 90-33-5
Nombres de analitos o componentes Hymecromone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
Nombre IUPAC 7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 176.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,0473 g/mol