Learn More
Acetato de himecromona, Mikromol™
Código de producto. 30049066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049066 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049066 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0294.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de himecromona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hymecromone Acetate
CAS 5-9-2747
Nombres de analitos o componentes Hymecromone Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hymecromone Acetate, 4-Methylumbelliferyl Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Nombre IUPAC acetato (4-metil-2-oxocromen-7-il)
Peso molecular (g/mol) 218.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0579 g/mol