Learn More
Ansell Guantes de resistencia media y revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 47-402
Código de producto. 12600912 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12600912 8 12 pares
12610912 9 12 pares
12354499 10 12 pares
12690902 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12600912 Proveedor Ansell N.º de proveedor 47402080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de nitrilo es resistente a la abrasión y al aceite para mejorar las capacidades de agarre en condiciones secas o aceitosas. Los guantes cuentan con forro de punto entrelazado, gran tamaño y un diseño contorneado para aumentar la comodidad
  • Los guantes ActivArmr™ combinan la comodidad de los guantes de algodón con la resistencia a la abrasión y la repelencia al aceite de un guante con revestimiento de nitrilo
  • El forro de punto entrelazado, el gran tamaño y los diseños contorneados aumentan la comodidad
  • La formulación especial de nitrilo proporciona resistencia mecánica y repelencia al aceite
  • Diseñado para adaptarse a la forma natural de la mano durante largos períodos de uso
  • Limpieza garantizada de las láminas metálicas en las industrias del acero y del motor
  • Ideal para una gran variedad de tareas de trabajo de exigencia media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Área revestida Amor completo
Estructura Cortado y cosido
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Natural
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Algodón
Tipo de producto Guantes con revestimiento por inmersión
Tamaño 8
Para utilizar con (aplicación) Reparaciones de automoción, manejo de equipos pesados, fabricación de metales y manipulación de productos químicos
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Suave
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Serie 47-402
Estilo de pulgar Alado