Learn More
Rotronic™ Medidor de temperatura y humedad HygroPalm21
Código de producto. 11950665
Change view
Click to view available options
Rango de humedad:
De 0 a 100 % de HR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Rango de humedad unitSize
11950665 De 0 a 100 % de HR cada uno
1 options
Código de producto. 11950665 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor HP21
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipos de sensores Sensor de humedad: Higrómetro IN-1, sensor de temperatura: PT100 1/3 DIN Clase B
Exactitud (humedad relativa) en 23 °C / 10, 35, 80 % HR ± 1,0 % HR / ±0,2 K
Rango de humedad De 0 a 100 % de HR
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 a 60 °C