Learn More
Higromicina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hygromycin B |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6+,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20?/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.2326 |