Learn More
R&D Systems™ Hygromycin B
Código de producto. 18722544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722544 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18722544 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4137/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.22€
    88.20€ / 50 miligramos
    Ahorro 9.02€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Aminoglycoside antibiotic; active against prokaryotic and eukaryotic cells
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic. Active against both prokaryotic and eukaryotic cells. Inhibits protein synthesis by binding to the 30S subunit and inhibiting the ribosomal translocation step of elongation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C20H37N3O13
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.52
Tipo de producto Hygromycin B
Pureza >90%
Peso molecular 527.524