Learn More
Higromicina B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413419 250 mg 250 miligramos
15403419 100 mg 100 miligramos
15493409 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60681.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.54€
    75.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 12.89€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Hygromycin B, CAS # 31282-04-9, is an aminoglycoside compound showing antibiotic activity that kills bacteria through the inhibition of protein synthesis. It also presents anthelmintic activity. | CAS: 31282-04-9 | C20H37N3O13 | 527.524 g/mol
An aminoglycoside antibiotic that kills bacteria by inhibiting protein synthesisHygromycin B is used for the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells that contains the hygromycin resistance gene. This gene is frequently used as a selectable marker in research on plants. It stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. In addition to this, it serves as an aminoglycosidic antibiotic which inhibits protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Antibiótico aminoglucósido que mata las bacterias mediante la inhibición de la síntesis de proteínas. La higromicina B se utiliza para la selección y el mantenimiento de células procarióticas y eucariotas que contienen el gen de resistencia a higromicina. Este gen se utiliza con frecuencia como marcador seleccionable en la investigación de plantas. Estabiliza el sitio aceptor del ácido ribonucleico de transferencia (ARNt) en el ribosoma, inhibiendo así la traslocación. Asimismo, sirve como un antibiótico aminoglucosídico que inhibe la síntesis de proteínas.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, solución tampón y etanol. Inmiscible con disolventes menos polares.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31282-04-9
Fórmula molecular C20H37N3O13
Peso molecular (g/mol) 527.524
Número MDL MFCD06795479
Clave InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
PubChem CID 134129613
Nombre IUPAC (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihidroxi-5-(metilamino)ciclohexil]oxi-6'-[(1S)-1-amino-2-hidroxietil]-6-(hidroximetil)espiro[4,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-2,2'-oxano]-3',4',5',7-tetrol
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hygromycin B
Tipo Hygromycin B
Forma física Polvo liofilizado
Color Marrón
Cantidad 250 mg
Número UN UN3462
Índice Merck 14,4852
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,buffer solution and ethanol; Immiscible with less polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hygromycin B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hygromycin B