Learn More
Higromicina B de Streptomyces Hygroscopicus, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470722 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470722 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11470722 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219417091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    367.50€ / 1 g
    Ahorro 54.50€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La higromicina B es una sustancia antibiótica aislada de Streptomyces hygroscopicus.
Su modo de acción es la inhibición de la síntesis de proteínas, induciendo la lectura errónea de la plantilla de m-ARN en procariotas («E. coli», a 100 mg/ml), eucariotas inferiores (por ejemplo, levadura, a 200 mg/ml) y eucariotas superiores (por ejemplo, células de mamíferos en cultivo). Penetra selectivamente en las células que se han vuelto permeables por infección vírica, y combinada con su potencia para inhibir la traslación es un agente antivírico eficaz. La higromicina B puede usarse como antibiótico de selección doble cuando se usa junto con G418 o Zeocin™ para células transfectadas con dos vectores diferentes.
  • Bloquea la síntesis de polipéptidos e inhibe su elongación. Específicamente, inhibe la síntesis de proteínas al interferir con la translocación del ribosoma 70S e inducir una lectura errónea de la plantilla de ARNm.
  • Cuando se utiliza este producto para la selección de células de mamíferos, la concentración de trabajo suele oscilar entre 50 mg/ml y 1 mg/ml, pero en ocasiones puede llegar a alcanzar 1 mg/ml.
  • La concentración adecuada para su uso deberá determinarse empíricamente para cada tipo de célula.
Especificaciones
Tipo Hygromycin B
Forma física Polvo blanco
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Punto de fusión 160 °C a 180 °C (literatura)
Color Light Yellow
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C20H37N3O13
Sinónimo O-6-Amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene- (1->2-3)-O-b-D- talopyranosyl- (1->5)- 2-deoxy- N3-methyl-D-streptamine
Información de solubilidad Libremente soluble en agua (50 mg/mL), metanol, solución tampón y etanol. Prácticamente insoluble en disolventes menos polares.
Clave InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Nombre IUPAC (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihidroxi-5-(metilamino)ciclohexil]oxi-6'-[(1S)-1-amino-2-hidroxietil]-6-(hidroximetil)espiro[4,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-2,2'-oxano]-3',4',5',7-tetrol
Peso molecular (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Formula Weight (peso de la fórmula) 527,52g/mol
Porcentaje de pureza ∼95 %
Grado Not Available
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hygromycin B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300+H330-Mortal en caso de ingestión o inhalación
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.