Learn More
Hygromycin B, MedChemExpress
Código de producto. 16462156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462156 500 mg 500 miligramos
16452199 1 g 1 g
16451426 200 mg 200 miligramos
16410958 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H37N3O13
Cantidad 500 mg
Sinónimo Hygrovetine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 50 mg/mL (94.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Peso molecular (g/mol) 527.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.52
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation