Learn More
Higrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hygrine |
| CAS | 496-49-1 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO/c1-7(10)6-8-4-3-5-9(8)2/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1CCCC1CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(1-metilpirrolidin-2-il)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 141.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1154 |