Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Hygrade 9HYSA
Código de producto. 12024495
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
44
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12024495 38 cada uno
12014495 37 cada uno
12034495 39 cada uno
12084495 44 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12024495 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 9HYSA38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75€
    30.89€ / paquete de 1
    Ahorro 26.86€
    46% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Las botas de seguridad Euro Protection™ Hygrade 9HYSA están fabricadas de PVC y nitrilo, tienen puntera de acero y son aptas para su uso en el sector alimentario.
  • Adecuados para el sector alimentario
  • Talón que absorbe la energía
  • Suela resistente al combustible y al aceite
  • Exterior de PVC
  • Revestimiento de poliéster
  • Suela de PVC / nitrilo
  • Puntera de acero
Especificaciones
Color Blanco, Verde
Para utilizar con (aplicación) Sector alimentario
Estilo de talón Absorción de energía
Material de revestimiento Poliéster
Material PVC
Tamaño 38
Material de la suela PVC, nitrilo
Material del dedo del pie Acero
Peso (métrico) 1090 g por bota en talla 9,5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2011
Tipo de producto Botas de seguridad