Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Hygrade 9HYSA
Descripción
- Adecuados para el sector alimentario
- Talón que absorbe la energía
- Suela resistente al combustible y al aceite
- Exterior de PVC
- Revestimiento de poliéster
- Suela de PVC / nitrilo
- Puntera de acero
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco, Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Sector alimentario |
| Estilo de talón | Absorción de energía |
| Material de revestimiento | Poliéster |
| Material | PVC |
| Tamaño | 37 |
| Material de la suela | PVC, nitrilo |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Peso (métrico) | 1090 g por bota en talla 9,5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Mostrar más |