Learn More
Ansell™ Manguitos HyFlex™ con tecnología Intercept™
Descripción
- Disponible en diferentes longitudes y anchos para un ajuste y comodidad óptimos para cada uno.
- La codificación por colores ayuda a ordenar fácilmente después de lavarlos
- Hechos de hilo negro
- Sin silicona para un óptimo proceso de pintura y acabado
- Cumple con las normativas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y. 21 CFR 177.2600
- Aplicaciones:
- Operaciones de carrocería
- Manipulación de paneles y láminas de metal
- Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de componentes estructurales y corporales
- Inspección, selección y comprobación de piezas
- Reparación y sustitución del cristal
- Enganche de piezas estructurales y partes del cuerpo
- Comprobación, marcado y retoque de la superficie del cuerpo
- Sistemas de ajuste y atornillado
- Ajuste de paneles, piezas y componentes
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Estrecho |
| Estructura | Elástico |
| Tipo de producto | Manga resistente a cortes |
| Material | Hilo HPPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Ambidiestro, HyFlex™ 11-250 |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de tapón | Parte superior elástica con puño de punto |
| Tipo de costura | De una pieza |
| Estilo de manguito | Funda |
| Mostrar más |