Learn More
Ansell Guantes industriales resistentes al calor y con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-423 Hi-Vis
Tienda Ansell ProductosBeschreibung
- El innovador revestimiento de poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos secos o ligeramente grasos.
- El sistema de indicadores está diseñado para simplificar el proceso de selección del nivel adecuado de protección de las manos.
- Cuentan con un código de colores para garantizar que los trabajadores siempre llevan el nivel correcto de protección frente a cortes.
- Las fibras de alto rendimiento resisten temperaturas de hasta °100 C (212 °F)
- El proceso de construcción basado en el agua es respetuoso con el medio ambiente.
- La muñeca tejida evita que la suciedad y los residuos se introduzcan en el guante.
- Sin silicona, sin DMF
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 6 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?